Learn More
Hirschmann™ Tube de décharge avec raccord Luer-Lock
Buse de distribution avec tubulure en FEP et raccord Luer-Lock à utiliser avec le distributeur ceramus™ et opus™.
Marque: Hirschmann™ 9313029
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure guidée
- À vis
- Avec raccord Luer-Lock pour filtration
Spécification
Unité du tube de décharge | |
FEP, PFA | |
Distributeur d’unité d’éjection Ceramus, Opus dos, Battery-Drive | |
Raccord Luer-Lock |