Learn More
Cytiva Kit de tubulures d’entrée FEP
Pour une utilisation dans des applications de purification des protéines
Marque: Cytiva 29024032
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit contient une tubulure d’entrée pour le système automatisé de purification des protéines AKTA Start.
Spécification
Système automatisé de purification des protéines AKTA Start | |
Kit de tubulures d’entrée | |
Tubulure d’entrée | |
FEP |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Kit de tubulures d’entrée FEP > Diamètre intérieur :1,6mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu