Learn More
Buerkle™ Accouplements à fermeture rapide DN 3,2 mm, pièces femelles, pour montage sur plaque avec embout
Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide. Les coupleurs rapides Buerkle™ sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients et plus encore.
Marque: Buerkle™ 8743-2004
32.99 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
- Idéal pour raccorder et séparer des tuyaux, des machines, des appareils et des récipients.
- Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile (manipulable d’une seule main) et design élégant
- Disponible en deux matériaux différents :POM (polyoxyméthylène) et PP (polypropylène).
- Disponible avec un embout pour tuyau, un joint à vis pour tuyau, un connecteur fileté ou en tant que composant intégré pour les panneaux de commande, avec ou sans soupape d’arrêt
- Joint torique sécurisé pour garantir l’étanchéité du joint.
- Tous les couplages (connecteurs femelles) et raccords (connecteurs mâles) appartenant à la même plage de débit sont interconnectés.
- Ressort de blocageAcier inox V4A
Spécification
Coupleur rapide | |
6,4 mm | |
47 mm | |
0°C | |
3,2 NW | |
8 bars à 20°C |
avec vanne | |
Polypropylène | |
Tuyau 6,4 mm | |
6,4 mm de diamètre x 47 mm | |
Connecteurs femelles, embout de tuyau | |
110°C |