Learn More
Cole Parmer Female Luer Hose Barb
Cole Parmer Female Luer Hose Barb is ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing.
Marque: Cole Parmer 45508-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cole Parmer Female Luer Hose Barb is ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing.
- Idéal pour les applications polyvalentes et à usage unique, pour connecter la tubulure au reste du système
- Fabriqué conformément à la norme ISO 594-1
- Les raccords sont nettoyés, inspectés et entièrement traçables
- Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.
- Leader du marché mondial dans un éventail de matériaux pour une compatibilité chimique optimale
- Solutions de configuration personnalisées à usage unique pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Les options de conditionnement uniques comprennent les pièces à l’unité , les boîtes et les kits pour une commande et une livraison répondant à vos besoins
- Fabriqués à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
Spécification
Raccord cannelé à alésage large | |
PP | |
1,5875 mm | |
1/16 po |
Non | |
1/16 in. | |
25 / boîte |