Learn More
Solution indicatrice de Fehling nº1, Reagecon
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
Marque: Reagecon FS0101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Titrant, titrant étalon, solution étalon, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Pour les titrations manuelles, le titrant indicateur ou la couleur de changement d’analyte et ce changement de couleur sont de loin la méthode la plus importante pour la détection de point final.
- Cette solution indicatrice de haute qualité facilite la détection en point final de manière claire et sans ambiguïté et est indispensable pour une titrimétrie manuelle précise.
Spécification
Accuracy ± 0.1% | |
1 L | |
Liquide |
Flacon en PEHD GL45 | |
Changement de couleur de titration et d'analyse |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- FEHLINGS SOLUTION 1
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: copper sulphate