Learn More
WTW™ Capteur d’oxygène dissous FDO 925-3™
Le FDO™ 925 est particulièrement adapté aux travaux en laboratoire et aux procédés grâce à sa taille compacte
Marque:  WTW™ 201301
1128.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11785174
  • 1295.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le FDO™ 925 est particulièrement adapté aux travaux en laboratoire et aux procédés grâce à sa taille compacte. La membrane biseautée, facile à nettoyer et sans flux, permet de l’utiliser dans des récipients à faible volume d’échantillons. Les câbles sont renforcés de Kevlar™ et sont disponibles en différentes longueurs, ils garantissent des mesures sûres dans les lacs profonds ou les rivières torrentielles. Dans les sites de traitement des eaux usées, le FDO™ 925 brille pendant les mesures BSB dans le flacon Karlsruhe ainsi que lors de la surveillance des systèmes de mesure stationnaires. En liaison avec la fonction AutoRead (surveille la stabilité du signal du capteur) des dispositifs MultiLine™, son temps de réponse peut être adapté à celui du détecteur en ligne FDO™ 700 IQ, ce qui garantit des valeurs mesurées comparables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 0,5 % de la valeur
DO
0°C à 50°C
15,3 mm
Applications sur le terrain et en laboratoire avec membrane biseautée à réponse rapide
3 m
0,0 à 200 %
Câble de 3 m L
140 mm
0,00 à 20mg/L