Learn More
Julabo™ Refroidisseur à immersion de série FD
Le complément idéal pour les circulateurs à bain ouvert, les circulateurs à immersion et les circulateurs montés sur pont
Marque: Julabo™ 9655825
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les générateurs de froid Julabo sont le complément idéal pour les circulateurs à bain ouvert, les circulateurs à immersion et les circulateurs montés sur pont, ce qui permet d'étendre leur plage de températures en dessous de la température ambiante. Ils offrent un faible encombrement en laboratoire, sont économiques quant à l’usage d’énergie et représentent une alternative économique à l'utilisation de l'eau de ville pour le refroidissement. Les instruments sont conçus pour être intégrés à une boucle de refroidissement existante (par exemple, un circulateur de bain ouvert avec pompe).- Pour des applications proches des températures ambiantes
- Protection intégrée contre le gel
- Économie d’eau de refroidissement
- Conception compacte, faible encombrement
- Fonctionnement simple
- Faible consommation électrique
- Tensions disponibles : 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
Spécification
CE | |
Pour les applications de refroidissement à contre-courant | |
FD200 | |
±0,02 à ±0,2°C | |
18 cm | |
31,2 kg | |
115 V, 60 Hz, 4 A | |
60 Hz |
0,18 kW à 10°C, 0,22 kW à 20°C (milieu éthanolique) | |
5°C à 35°C | |
R134A | |
27 cm | |
39 cm | |
16 kg | |
115 V |