Learn More
FCCP, Tocris Bioscience™
Code produit. 18742724
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Oxidative phosphorylation uncoupler
A very potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria.
Identifiants chimiques
CAS 370-86-5
Formule moléculaire C10H5F3N4O
Poids moléculaire (g/mol) 254.172
Clé InChI BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fccp, carbonyl cyanide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone, carbonyl cyanide 4-trifluoromethoxy phenylhydrazone, 2-2-4-trifluoromethoxy phenyl hydrazono malononitrile, propanedinitrile, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazono, 1-cyano-n-4-trifluoromethoxy phenyl methanecarbohydrazonoyl cyanide, carbonyl cyanide 4-trifluoromethoxyphenylhydrazone, carbonyl cyanide, 4-trifluoromethoxyphenylhydrazone, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazono malononitrile, mesoxalonitrile, p-trifluoromethoxy phenyl hydrazone
CID PubChem 3330
ChEBI CHEBI:75458
Nom IUPAC 2-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C(C#N)C#N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau FCCP
Quantité 10 mg
Poids de la formule 254.17
Pourcentage de pureté >99%