Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation FC Series avec compresseur d’air
Offrent une solution économique pour les applications de refroidissement. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ série FC avec compresseur d’air se caractérisent par une conception compacte et s’installent sous une paillasse de laboratoire.
Marque: Julabo™ 9600166
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rapport réglable pour les températures d’alimentation / retour
- Système de remplissage facile situé à l’avant
- Activation de la pompe pour le remplissage
- MULTI-AFFICHAGE lumineux (LED)
- Fonctions d’avertissement de températures supérieure et inférieure avec signal sonore
- Protections intégrées contre le gel et le fonctionnement à sec
- Fonctionnement rapide et facile grâce à un clavier sans soudure et étanche aux éclaboussures
- Indication du niveau de liquide sur l’avant
- Test automatique, surveillance de capteur réciproque, moteur de la pompe et protection antisurcharge du compresseur
- Arrêt complet avec signal sonore en cas d’alarme
- Grille de ventilation amovible pour le retrait simplifié de la poussière
- Fonction de compensation automatique de la température pour la correction aisée des variations de température
- Interface RS232 pour la communication en ligne (fonction LIMS)
- Stabilité à haute température
- Élément chauffant intégré d’une capacité de 1,2 kW
- Indicateur de pression de 0 à 1,6 bar
Spécification
11 L | |
0,25kW à -10°C, 0,8kW à 5°C, 1,05kW à 10°C, 1,45kW à 20°C (milieu éthanolique) | |
5 à 40°C | |
50,8 psi | |
R134A | |
±0,2°C | |
46 cm | |
94.3 kg | |
230 V, 60 Hz, 15 A | |
60 Hz |
CE | |
28 l/min | |
1,2 kW | |
FC1600T | |
±0,2°C | |
61 cm | |
49 cm | |
67 kg | |
230 V |