Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation FC Series avec compresseur d’air
Offrent une solution économique pour les applications de refroidissement. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ série FC avec compresseur d’air se caractérisent par une conception compacte et s’installent sous une paillasse de laboratoire.
Marque:  Julabo™ 9600123
Code produit. 10100831
  • 9335.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rapport réglable pour les températures d’alimentation / retour
  • Système de remplissage facile situé à l’avant
  • Activation de la pompe pour le remplissage
  • MULTI-AFFICHAGE lumineux (LED)
  • Fonctions d’avertissement de températures supérieure et inférieure avec signal sonore
  • Protections intégrées contre le gel et le fonctionnement à sec
  • Fonctionnement rapide et facile grâce à un clavier sans soudure et étanche aux éclaboussures
  • Indication du niveau de liquide sur l’avant
  • Test automatique, surveillance de capteur réciproque, moteur de la pompe et protection antisurcharge du compresseur
  • Arrêt complet avec signal sonore en cas d’alarme
  • Grille de ventilation amovible pour le retrait simplifié de la poussière
  • Fonction de compensation automatique de la température pour la correction aisée des variations de température
  • Interface RS232 pour la communication en ligne (fonction LIMS)
  • Stabilité à haute température
  • Élément chauffant intégré d’une capacité de 1,2 kW 
  • Indicateur de pression de 0 à 1,6 bar
Spécification
Spécification
8 à 11 L
0,26 kW à -10°C, 0,65 kW à 5°C, 0,85 kW à 10°C, 1,2 kW à 20°C (milieu éthanolique)
5 à 40°C
17,4 psi
R134A
±0,2°C
46 cm
66 kg
220 V
CE
22 l/min
1,2 kW
FC1200S
±0,2°C
61 cm
49 cm
230 V/50 Hz
50 Hz