Learn More
Inhibiteur de la FBPase-1
Un composé de benzoxazolo-sulfonamide perméable aux cellules qui inhibe l’hFBPase-1
145.00€ - 526.00€
Spécification
Description Blanc cassé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un composé de benzoxazolo-sulfonamide perméable aux cellules qui inhibe l’hFBPase-1
CAS 883973-99-7
Formule moléculaire C13H7Cl3N2O3S
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15466819
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65298.MF
50 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15456819
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65298.MA
10 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Blanc cassé
Un composé de benzoxazolo-sulfonamide perméable aux cellules qui inhibe l’hFBPase-1
C13H7Cl3N2O3S
F16BPase Inhibitor
Soluble in DMSO
Solide
2°C à 8°C
883973-99-7
377.60g/mol
Light Sensitive
Signal Transduction Reagent