Learn More
MP Biomedicals Kit de centrifugation FastDNA™ SPIN pour analyse du sol
Isolement rapide de l’ADN génomique prêt pour la PCR à partir du sol et d’autres échantillons environnementaux.
692.00€ - 990.00€
Spécification
Capacité | 2 mL |
---|---|
Concentration | Jusqu’à 500 mg par préparation |
Format | Kit |
Isolation Technology | Lait de verre |
Type d’échantillon | Sol, Selles, Boues, Eaux usées, Environnement, Compost, Fumier, Rhizosphère |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11492400
|
MP Biomedicals
116560200 |
50 préparations |
692.00€
50 préparations |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17584885
|
MP Biomedicals
116560300 |
100 préparations |
990.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit FastDNA™ SPIN pour le sol isole rapidement et efficacement l’ADN génomique prêt pour la PCR directement à partir d’échantillons de sol en moins de 30 minutes.Conçu pour être utilisé avec les instruments FastPrep™ ; les tissus végétaux et animaux, les bactéries, les algues, les spores fongiques et autres membres des populations présentes dans les sols sont facilement lysés en 40 secondes.
Les échantillons sont placés dans des tubes de 2,0 ml contenant la matrice de lyse E, un mélange de particules de céramique et de silice conçu pour lyser efficacement tous les organismes du sol, y compris les sources historiquement difficiles telles que les spores et les endospores eubacteriales, les bactéries à Gram positif, les levures, les algues, les nématodes et les champignons.L’ADN est purifié à l’aide de filtres SPIN et l’ADN élué est prêt pour la PCR, la digestion par des enzymes de restriction, l’électrophorèse et toute autre application souhaitée.
Composants : tubes de 2,0 ml de matrice de lyse E, tampon phosphate de sodium, tampon MT, solution PPS, matrice de liaison, modules de centrifugation, tubes de collecte, tampon de charge pour gel concentré SEWS-M, DES et BBS, en quantité suffisante pour 50 ou 100 préparations.
Spécification
2 mL | |
Kit | |
Sol, Selles, Boues, Eaux usées, Environnement, Compost, Fumier, Rhizosphère | |
Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir du sol et d’autres échantillons prélevés sur le terrain, y compris les sédiments, la boue, le compost, le fumier, la rhizosphère, les eaux usées et plus encore | |
Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal | |
30 min |
Jusqu’à 500 mg par préparation | |
Lait de verre | |
Instrument FastPrep™ | |
Isolement des acides nucléiques, mini-préparation | |
ADN |
Sécurité et traitement
- FastDNA SPIN Kit for Soil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium Dodecyl Sulfate, Polyvinylpyrrolidone (PVP 40), Guanidine Thiocyanate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.