Learn More
Labconco™ Fond de flacon uniquement ™, orange
Utilisé dans le processus de lyophilisation et compatible avec toutes les grandes marques d’équipements de lyophilisation. Fond de flacon Fast-Freeze Labconco™ uniquement, ambré, fabriqué en verre borosilicaté à haute résistance pour résister à des températures extrêmes et à un vide élevé.
238.00€ - 252.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16685065
|
Labconco™
7542801 |
600 ml | 3,9 in |
238.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17938480
|
Labconco™
7542701 |
750 mL | 3.9 in. |
252.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Doté d’une ouverture à col large pour faciliter nettoyage et chargement
- Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
- Le verre ambré protège les échantillons sensibles à la lumière
- Disponibles au format 300 ml, 600 ml, 750 ml et 900 ml
- Les fonds sont disponibles séparément en tant que composants de remplacement
Spécification
Verre borosilicaté |