Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fast Blue BB 98 %, pure
101.00€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS | 120-00-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H20N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 300.358 |
Numéro MDL | MFCD00009091 |
Clé InChI | CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175 |
CID PubChem | 67108 |
Nom IUPAC | N-(4-amino-2,5-diéthoxyphényl)benzamide |
SMILES | CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10052610
|
Thermo Scientific Chemicals
191570250 |
25 g | Flacon en verre |
101.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10216490
|
Thermo Scientific Chemicals
191571000 |
100 g | Flacon en verre |
301.00€
100g |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
120-00-3 | |
300.358 | |
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N | |
67108 | |
CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2 |
C17H20N2O3 | |
MFCD00009091 | |
4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175 | |
N-(4-amino-2,5-diéthoxyphényl)benzamide |
Spécification
Fast blue BB | |
98% | |
98% | |
MFCD00009091 | |
4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175 | |
Authentique | |
N-(4-amino-2,5-diéthoxyphényl)benzamide | |
67108 | |
98% | |
Complies | |
Poudre ou morceaux |
98.0°C to 100.0°C | |
120-00-3 | |
C17H20N2O3 | |
13, III, 2170 | |
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N | |
CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2 | |
300.358 | |
300.35 | |
Pures | |
Marron à gris |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Mortel en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-363-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Fast Blue BB
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.