Learn More
FAM127B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | FAM127B |
---|---|
Concentration | 0.36 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16879804
|
Proteintech
20282-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16869804
|
Proteintech
20282-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The function of this protein remains unknown.Spécification
FAM127B | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9BWD3 | |
26071, 66158, 679038 | |
FAM127B Fusion Protein Ag13930 | |
Primary | |
-20°C | |
RTL8A |
0.36 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CXX1b, FAM127B, MAR8A, Protein FAM127B | |
Rtl8a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |