Learn More
Falcon™ Articles en plastique pour fécondation in vitro
Articles en plastique pour FIV Falcon™ pour la manipulation et l’observation d’ovules et d’embryons. La conception comprend un dispositif stérile, plat, optiquement transparent et à usage unique.
Marque: Falcon™ 353655
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. Au cours de l’année 2013, les produits de cette entreprise intégreront les marques Discovery Labware (par ex., Falcon™, Matrigel™ et BioCoat™) dans leur famille toujours en expansion de marques Corning Life Sciences. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Remarque : Les couvercles des produits Falcon™ IVF ne sont pas certifiés non embryotoxiques.
- Plastiques prétestés pour fécondation in vitro (FIV)
- Marquage CE conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
- Fabriqués conformément à la FDA Quality System Regulation
- Dispositif médical de classe II approuvé par la FDA des États-Unis
- Produit non embryotoxique, apyrogène, non cytotoxique
- Traité pour culture tissulaire pour une surface hydrophile uniforme
- La boîte à paroi basse n’est pas traitée pour culture tissulaire (non mouillable) pour une uniformité optimale des gouttelettes de milieux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Fond plat pour une optique sans distorsion
- Conditionnés dans un emballage de type médical à ouverture facile, les sachets multi-unités ont des languettes refermables
Informations sur la commande
En sachet à ouverture facile afin de garantir la stérilité. Conditionnement en boîtes de 20 par pochette ; plaques emballées individuellement.
Certifications
Marquage CE
Spécification
19 cmsup2/sup | |
Boîte à paroi basse de 50 x 9 mm | |
4/boîte | |
Non traitée pour la culture tissulaire |
PS | |
4/paquet, 100/boîte | |
100/carton | |
Stérile |