Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire
À utiliser avec des plaques à 24 puits. Les inserts de culture cellulaire Corning™ Falcon™ (culture cellulaire sur supports perméables) résultent en une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules.
262.79€ - 415.99€
Spécification
Surface de culture | 0,3cmsup2/sup |
---|---|
Matériau | PET |
Type | Membrane |
À utiliser avec (équipement) | Plaque à 24 puits |
Diamètre (métrique) du filtre | 6,4mm |
Code produit | Marque | Description | Porosité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Porosité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10421761
|
Falcon™
353095 |
Transparent | 0,4 mu;m | Membrane |
385.78€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10718502
|
Falcon™
353492 |
Translucide | 3 mu;m (forte porosité) | Membrane |
385.78€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10136410
|
Falcon™
353097 |
Transparent | 8 mu;m | Membrane |
415.99€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10668291
|
Falcon™
353096 |
Transparent | 3 mu;m | Membrane |
385.78€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10055220
|
Falcon™
353104 |
Transparent | 1 mu;m | Membrane |
262.79€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Offrent un accès indépendant aux domaines basolatéraux et apicaux des cellules polaires. Les membranes en polyéthylène téréphtalate (PET) poreux présentent des pores cylindriques individuels et sont traitées pour culture tissulaire des deux côtés à des fins de croissance cellulaire. Le boîtier en PET n’est pas traité pour culture tissulaire afin de limiter la croissance cellulaire sur les parois latérales de l’insert.
- Les membranes translucides pour les tailles de pore de 0,4 et 3,0 μm présentent une forte densité de pores (HD) et sont recommandées pour les études de transport
- Les membranes transparentes sont recommandées pour la visualisation des cellules vivantes par microscopie optique
- Les rebords sur le contour de l’insert en facilitent la manipulation
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Pour de meilleurs résultats, utilisez-les avec des plaques d’accompagnement Falcon traitées pour culture tissulaire
Études de transport, immunocytochimie, microscopie électronique, migration, invasion et coculture.
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
Spécification
0,3cmsup2/sup | |
Membrane | |
6,4mm | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Stérile |
PET | |
Plaque à 24 puits | |
48/boîte | |
Traitée pour culture tissulaire | |
24 |