Description
- Monture en PVC souple et transparent qui enveloppe le visage pour plus de confort
- Rainures latérales spéciales pour le port par-dessus des lunettes de correction
- Facilement réglables
- Empêchent l’entrée de liquides et de particules
- Excellentes pour les applications de peinture, de plâtrage, de ciment ou de ponçage
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 :2001 |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, industrie alimentaire |
Couleur de la monture | Transparent |
Nb par paquet | 1paire |
Détails de ventilation | Ventilation indirecte pour éviter l’apparition de buée ou l’infiltration de liquides et de poussières |
Matériau | PVC |
Matériau de la monture | PVC |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes-masques de sécurité à vue complète Fahrenheit™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu