Learn More
IBA Lifesciences Système complet FABian™
Le système complet IBA Lifesciences™ FABian™ est conçu pour l’isolement réversible des cellules fournissant des cellules cibles exemptes de marquage.
Marque:  IBA Lifesciences 6-6100-260
Code produit. 15839814
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le système de sélection cellulaire FABian™ est un instrument de paillasse entièrement automatique qui utilise la procédure réversible de sélection de cellules d’affinité Traceless Fab (Fab-TACS™) d’IBA pour l’isolement non magnétique de PBMC, T, B et autres cellules d’intérêt avec une grande efficacité et une grande pureté directement à partir de sang total, d’une couche tampon ou d’autres suspensions de tissus à cellule unique.
Spécification
Spécification
Automated cell selection system with 10 mL syringe adapter
PBMC, T and B Cell Isolation
1