Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle F2.0
Conçu pour les applications courantes établies de mélange et de chauffage. L’Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle F2.0 est équipé d’un bloc fixe pour plaques et tubes de 2,0 ml.
3140.00€
Spécification
Précision thermique | Max. ±0,5°C entre 20°C et 45°C |
---|---|
Plage de températures (métrique) | 1 à 100°C |
Tension | 220 à 240 V |
Alimentation électrique | 220 à 240 V, 50/60 Hz, 200 W |
Type de produit | ThermoMixer F2.0 |
Code produit | Marque | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15346551
|
Eppendorf™
5387000013 |
Thermoblock 24 x 2 ml, UE |
3140.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Prévient la formation de condensats dans les petits récipients grâce au couvercle chauffant Eppendorf ThermoTop en option
- Chauffage et mélange dans des récipients de réaction de 2,0 ml
- Mélange efficace jusqu’à 1 500 tr/min
- Technologie 2DMix-Control exceptionnelle pour des performances de mélange d’échantillons supérieures
- La technologie antiéclaboussure empêche l’apparition de gouttes sur le couvercle et la contamination croisée
- Compatible avec Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) pour la manipulation d’échantillons sans condensation
- Touches de températures prédéfinies (37°C, 42°C, 56°C et 95°C) pour un fonctionnement simple et intuitif
- Vitesse de chauffage très rapide, jusqu’à 13°C/min, réduisant ainsi le temps d’attente
- Eppendorf PhysioCare Concept offre une conception et un fonctionnement ergonomiques
Spécification
Max. ±0,5°C entre 20°C et 45°C | |
220 à 240 V | |
ThermoMixer F2.0 | |
206 mm | |
Utilisé pour la transformation des souches de bactéries et des plasmides | |
300 à 1 500 tr/min |
1 à 100°C | |
220 à 240 V, 50/60 Hz, 200 W | |
170 mm | |
304 mm | |
50 à 60 Hz | |
1 500 tr/min |