Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-biotine EZ-Link™
La sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif de biotinylation hydrosoluble à chaîne courte pour le marquage des anticorps, des protéines et autres molécules contenant des amines primaires.
Marque: Thermo Scientific™ A39256
121.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Marquez les anticorps, les protéines et autres molécules qui ont des amines primaires avec le réactif de biotinylation hydrosoluble EZ-Link Sulfo-NHS-Biotine Thermo Scientific™, à chaîne courte.
- Marquage des protéines - anticorps biotinylés pour faciliter l’immobilisation, la purification ou la détection à l’aide de sondes ou de résine de streptavidine
- Marquage de la surface cellulaire - seules les protéines de surface de cellules entières sont biotinylées car le réactif, chargé négativement, ne traverse pas les membranes cellulaires
- Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), comme les chaînes latérales de lysine, ou avec les amines N-terminales des polypeptides
- Soluble - le groupe chargé sulfo-NHS augmente l’hydrosolubilité du réactif par rapport aux composés ordinaires à base d’ester NHS
- Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
- Très court - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 13,5 angströms ; il se compose du groupe d’acide valérique de la biotine native uniquement.
Spécification
10 x 1 mg | |
10 x 1 mg | |
Marquage chimique | |
EZ-Link™ | |
Amine | |
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau | |
Basse |
Sulfo-NHS-Biotine | |
Conserver sous forme desséchée à -20°C. | |
Qualifié pour la glace ambiante ou humide. | |
Imperméant aux cellules | |
Ester sulfo-NHS | |
Biotine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.