Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Pentylamine-Biotin
Effectuez une biotinylation des protéines ou des surfaces à l’aide de l’EDC ou d’autres agents de réticulation réactifs aux amines avec ce réactif de biotinylation court (18,9 A).
Marque: Thermo Scientific™ 21345
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La pentylamine-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est une biotine conjuguée à la pentylènediamine pour ajouter un espaceur court et à terminaison d’amine à son groupe d’acides valériques, fournissant un composé simple et modifié d’amine pour différentes applications.
Points clés :
- Nécessite l’utilisation d’un agent de réticulation EDC pour s’associer aux groupes d’acides carboxyliques ou aux groupes phosphates 5’
- Relativement hydrosoluble
- Forme une liaison amide
Spécification
Pentylamine-biotine | |
Stockage à 4°C. | |
Imperméant aux cellules | |
Amine | |
Biotine | |
Biotine et analogues |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Acide carboxylique, cétone, aldéhyde | |
Eau | |
Court |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.