Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Iodoacetyl-LC-Biotin
La biotinylation a réduit les cystéines (groupes -SH) à un pH élevé par des liaisons thioéther irréversibles avec ce réactif de biotinylation activé par un haloacétyl et réactif au sulfhydryle.
Marque: Thermo Scientific™ 21333
188.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
L’iodoacétyl-LC-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation réactif au sulfhydryle, activé par l’haloacétyl et de mi-longueur, qui forme des liaisons thioéther stables et irréversibles à pH alcalin.
Points clés :
- Réagit avec les groupes sulfhydryles à pH 7,5 à 8,5
- Doit être dissous dans le DMSO ou le DMF avant utilisation
- Forme une liaison thioéther stable
Spécification
Iodoacétyl-LC-Biotine | |
Conserver sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante. | |
Perméant aux cellules | |
Haloacétyle | |
Biotine | |
Biotine et analogues |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Thiol | |
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde) | |
Long |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.