Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Alkoxyamine-PEG4-Biotin
Effectuez une biotinylation des glycoprotéines (aldéhydes de sucres oxydés) avec un réactif de biotinylation pégylé de longueur moyenne (27,0 A) contenant un espaceur PEG à 4 unités pour la longueur et la solubilité.
Marque: Thermo Scientific™ 26137
Description
L’alkoxyamine-PEG4-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation contenant un espaceur polyéthylène glycol (PEG) à quatre unités pour biotinyler les macromolécules au niveau des groupes glucidiques qui ont été oxydés pour former des aldéhydes.
Les réactifs de biotinylation activés par les alkoxyamines tels que celui-ci sont utiles pour marquer à la biotine les glycoprotéines et autres molécules qui ont des groupes polysaccharide oxydables. Les réactifs alkoxyamine-PEG-biotine EZ-Link contiennent un bras espaceur étendu multifonctionnel en polyéthylène glycol (PEG) hydrophile, souple et non immunogène, qui confère une solubilité dans l’eau aux molécules marquées. Par conséquent, les anticorps marqués avec des réactifs d’alkoxyamine de biotine présentent moins d’agrégation lorsqu’ils sont stockés en solution par rapport aux anticorps marqués avec des réactifs n’ayant que des espaceurs hydrocarbures.Points clés :
Biotine : marquez les macromolécules pour la détection ou la purification par affinité avec l’avidine et la streptavidine
Activé par les alkoxyamines : réagit avec les groupes aldéhyde (p. ex., les sucres oxydés dans les glycoprotéines) pour fixer la biotine par des liaisons oxime stables
Polyéthylène glycol : les groupes PEG sont souples, non immunogènes, hydrophiles et améliorent la solubilité des anticorps marqués
Bras espaceur : la portée entre le point de fixation et le marqueur d’affinité à la biotine est de près de 27 angströms, ce qui est suffisant pour minimiser l’obstacle stérique à la liaison
Spécifications :
- Formule chimique : C18H34N4O6S
- Poids moléculaire : 434,55
- Bras espaceur : 27,0 angströms
- Masse nette ajoutée à la cible : 416,53
- Forme : solide blanc
- Solubilité : dissoudre dans le DMSO pour obtenir une solution mère de 250 mM
Spécification
Alkoxyamine-PEG4-Biotine | |
Stockage à -20°C. Expédié à température ambiante. | |
Imperméant aux cellules | |
Alkoxyamine | |
Biotine | |
Biotine et analogues |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Cétone, aldéhyde | |
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau | |
Long, pégylé |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.