Learn More
Taylor Wharton™ Tubes d’extraction
Marque: Taylor Wharton™ 17009C65W
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Robinetterie pour azote liquide• Tuyau de transfert 1,2 m
• Tuyau de transfert flexible standard femelle/femelle
• 3/8 MNPT-1/2 in.F, L 1,2 m
Spécification
Tube d’extraction | |
Transfert de fluides cryogéniques | |
3/8 po, MNPT | |
1200 mm |