Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel, oranges Extra™ série 87-955
Permet une manipulation robuste lorsque la sensibilité est également requise. Les gants immergeables en latex de caoutchouc naturel oranges Ansell Edmont™ Extra™ série 87-955 offrent une résistance extrêmement élevée à de nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses.
Marque:  Ansell™ 87955070
Code produit. 12687041
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • 50 % plus épais que les gants standard doublés
  • Chloré pour une meilleure prise en main et une meilleure résistance chimique
  • 100% de caoutchouc naturel sans remplisseurs pour une excellente résistance aux risques mécaniques
  • Doublure 100 % coton pour une douceur, un confort et une absorption accrue
  • Idéal pour les procédés chimiques, la préparation et la maintenance des équipements d’usine et lourds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Latex de caoutchouc
Latex de caoutchouc naturel
Orange
Gants pour immersion
87-955
Orange
Floc de coton
Préhension en losanges inversée
Nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses
325 mm
EN 374
Latex de caoutchouc naturel
Non
7,5
0,75 mm
Structuré
Emballé
144Pack
87-955