Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel, oranges Extra™ série 87-955
Permet une manipulation robuste lorsque la sensibilité est également requise. Les gants immergeables en latex de caoutchouc naturel oranges Ansell Edmont™ Extra™ série 87-955 offrent une résistance extrêmement élevée à de nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses.
Marque: Ansell™ 87955100
22.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 50 % plus épais que les gants standard doublés
- Chloré pour une meilleure prise en main et une meilleure résistance chimique
- 100% de caoutchouc naturel sans remplisseurs pour une excellente résistance aux risques mécaniques
- Doublure 100 % coton pour une douceur, un confort et une absorption accrue
- Idéal pour les procédés chimiques, la préparation et la maintenance des équipements d’usine et lourds
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
87 / 955 | |
Orange | |
Floc de coton | |
Nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses |
Latex de caoutchouc naturel | |
Non | |
10 | |
0,75 mm | |
Droit | |
144/boîte | |
87-955 |