Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EXTRA)
Protection supplémentaire pour les applications à usage intensif.
Marque:  Ansell™ 87950080
42.44 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12475120
  • 51.40€ / 12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 50 % plus épais que les gants standard doublés.
  • Très haute résistance à de nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses.
  • 100% caoutchouc naturel sans remplisseurs. Excellente résistance aux dangers mécaniques et protection chimique accrue.
  • Chloré. Pour une meilleure prise en main et une meilleure résistance chimique.
  • Doublure 100 % coton. Rend un gant lourd plus doux et plus confortable à porter. Permet d’absorber la transpiration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Latex de caoutchouc
Latex de caoutchouc naturel
Non
8
0,75 mm
Droit
144/boîte
87-950
EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Latex de caoutchouc naturel
Gants pour immersion
87 / 950
Noir
Floc de coton
Nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses