Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EXTRA)
Protection supplémentaire pour les applications à usage intensif.
Marque: Ansell™ 87950070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 50 % plus épais que les gants standard doublés.
- Très haute résistance à de nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses.
- 100% caoutchouc naturel sans remplisseurs. Excellente résistance aux dangers mécaniques et protection chimique accrue.
- Chloré. Pour une meilleure prise en main et une meilleure résistance chimique.
- Doublure 100 % coton. Rend un gant lourd plus doux et plus confortable à porter. Permet d’absorber la transpiration.
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Non | |
7,5 | |
0,75 mm | |
Structuré | |
144Pack | |
87-950 |
EN388 :2003, EN374 :2003, EN388 :2016, EN ISO 374-1 :2016, EN ISO 374-5 :2016 | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
87-950 | |
Noir | |
Floc de coton | |
Nombreux cétones, sels, détergents, alcools, alcalis et graisses |