Learn More
JULABO™ Capteurs externes Pt100 pour bains
Capteur Pt100 externe en acier inoxydable, à utiliser avec une grande variété de bains-marie JULABO™, de refroidisseurs à recirculation et de circulateurs réfrigérés et cryothermostats. Disponible avec des câbles de 1,5 ou 3 m.
348.00€ - 690.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10462101
|
JULABO™
8981010 |
300 mm |
348.00€
1 pièce |
N/A | |||||
10214632
|
JULABO™
8981013 |
600 mm |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Capteur en acier inox
- Câble de 1,5 ou 3 m
- Convient pour un large éventail de produits JULABO™ :
- Bains-marie à agitation
- Bains-marie
- Refroidisseurs à recirculation
- Cryothermostats
- Circulateurs réfrigérés
Spécification
Capteur Pt100 externe |