Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension en peroxyde de silicone
Matériau non toxique idéal pour les applications biologiques et pour une utilisation avec des tubes à code couleur à 2 et 3 arrêts.
Marque: Ismatec™ SC0459
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Autoclavables
- Excellente compatibilité biologique
- Capacité de compression physique accrue
- Non sujet à la moisissure
- Non toxique
- Étanche et résistant à l’ozone, aux rayonnements et à la lumière du soleil
- Résistant aux acides
- Inodore
Spécification
Pharmacopée américaine XXIII Cl.Vl, FDA 21 CFR, partie 177.2600. | |
Diam. interne2,29 mm | |
15 m | |
1 rouleau | |
Diam. interne2,29 mm | |
238°C |
Oui | |
En peroxyde de silicone | |
−51°C | |
Acides :Limité, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Vide pas enregistré :bonne, Milieu visqueux :Juste, Milieu stérile :Excellent | |
Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C (250°C).Radiation :Irradie jusqu’à 2,5 mrad.Gaz :Il n’est pas recommandé de stériliser à l’oxyde d’éthylène. |