Learn More
Buerkle™ Tige d’extension
La tige d’extension Buerkle™ permet de prélever des échantillons à diverses profondeurs.
Marque: Buerkle™ 5336-0100
53.50 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sept forets différents sont disponibles, chacun étant conçu pour un type de sol particulier
- Pour diverses applications
Spécification
Tige d’extension | |
Autoclavable | |
Gris | |
1000 mm |
PP | |
Équipement pour échantillonneur ChemoSampler | |
ChemoSampler |