Learn More
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour SN450
Protection étendue contre la surchauffe avec capteur Pt100 intégré pour une surveillance indépendante de la température.
Marque:  Memmert™ SN450A6
Code produit. 17538625
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires
  • Avec capteur Pt100 intégré
  • Pour les modèles avec SingleDISPLAY
Spécification
Spécification
Stérilisateur SN450
Capteur Pt100 intégré