Learn More
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour SN30
Protection étendue contre la surchauffe avec capteur Pt100 intégré pour une surveillance indépendante de la température.
Marque: Memmert™ SN30A6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Avec capteur Pt100 intégré
- Pour les modèles avec SingleDISPLAY
Spécification
Stérilisateur SN30 | |
Capteur Pt100 intégré |