Learn More
Thermo Scientific™ Cône de pipette à filtre spécialisé à barrière ART™ de grande longueur de 200 μl
GREENER_CHOICE
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
212.00€
Spécification
Description Filtré, stérile, ART XLP 200
Volume (métrique) 200 µl
Filtré Oui
Stérilité Stérile
Couleur Natural
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10180621
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
2160P
200 µl
212.00€
768 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Features:
  • Sterile tips are DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and Endotoxin Free
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipette shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson Pipetman™ ™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
Spécification
Spécification
Filtré, stérile, ART XLP 200
Oui
Natural
3.59 in
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
Long
ART
200 µl
Stérile
ART XLP 200
9.12 cm
Portoir
Adaptation universelle
Sterile & PCR Ready