Learn More
Fisherbrand™ Gants d’examen en nitrile à manchette étendue
Code produit. 15672357
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Choisissez un gant d’une résistance exceptionnelle et offrant une protection accrue. Les gants d’examen en nitrile à manchette étendue Fisherbrand™ sont très épais, totalement texturés pour une meilleure préhension et ont été testés pour une utilisation dans le cadre d’une exposition aux produits de chimiothérapie.
Choisissez un gant d’une résistance exceptionnelle et offrant une protection accrue. Les gants en nitrile à manchette longue Fisherbrand™ sont très épais, totalement texturés pour une meilleure préhension et ont été testés pour une utilisation dans le cadre d’une exposition aux produits de chimiothérapie.
  • Non poudrés
  • Finition complètement texturée pour une meilleure préhension dans des conditions sèches ou humides
  • Ambidextres et non stériles, manchettes à bord roulé
  • Testés pour une utilisation avec exposition aux médicaments de chimiothérapie
  • Longueur : 12 in (30,5 cm)
  • Épaisseur de paume : 6 mil (0,15 mm)
  • Épaisseur de doigt : 7 mil (0,18 mm)
  • Émeraude
Certifications
Certifié ISO 9001 QMS ; homologation 510K pour usage médical aux États-Unis
Compliance
Conforme aux normes ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578 ; ce produit a reçu l’approbation 510(k) de la FDA pour usage médical.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k), testés pour une utilisation avec des produits de chimiothérapie
AQL 1,5
Couleur Émeraude
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm