Learn More
Ohaus™ Balances semi-micro Explorer™
Optez pour des balances qui associent résultats de pesée extrêmement précis et performances intelligentes. Construites pour des opérations de pesée sophistiquées et professionnelles, les balances semi-micro Ohaus Explorer sont dotées d’une technologie innovante garantissant la précision de vos résultats de pesée très spécifiques.
7025.00€ - 16120.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
---|---|
Description | Balance analytique |
Type d’affichage | Écran graphique VGA pleine couleur |
Linéarité | ±0,1 mg |
Matériau | Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15396948
|
Ohaus™
30218999 |
120 g | 0,01 mg | EX125 | ≤3, ≤8 s |
7200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15416101
|
Ohaus™
30219001 |
120, 220 g | 0,01, 0,1 mg | EX225D/AD | ≤3, ≤8 s |
10475.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15422350
|
Ohaus™
30219000 |
120, 220 g | 0,01, 0,1 mg | EX225D | ≤3, ≤8 s |
7840.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15446101
|
Ohaus™
30219002 |
220 g | 0,01 mg | EX225/AD | ≤3, ≤8 s |
16120.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15476091
|
Ohaus™
30218998 |
52 120 g | 0,01, 0,1 mg | EX125D | ≤3, ≤8 s |
7025.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Performance intelligente pour les applications exigeant une précision extrême
- Le logiciel intuitif assure une expérience client ultra moderne
- Construction conçue pour améliorer la convivialité
- Affichage graphique VGA en couleur (5,7 po en diagonale), écran tactile résistif à 4 fils
- Clavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données BPL et BPF ainsi que d’autres données d’application
- Adaptateur secteur (inclus)
- Ports de communication facilement accessibles comprenant 2 unités de port USB et RS232 ainsi qu’un troisième port en option un câble RS232 ou Ethernet
- Sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel
- Fonction de transfert de données
- Base métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inox, pare-vent en verre antistatique avec porte rabattable
- Couvercle de protection de rechange, porte automatique en option sur certains modèles
- Système d’étalonnage interne entièrement automatique AutoCal™
- Temps de stabilisation court
- Quatre capteurs sans contact
- Ioniseur intégré avec modèles de portes automatiques sur certains modèles
- Jusqu’à 14 langues de fonctionnement
- Fonction SAVE to USB (enregistrer sur clé USB), bouton de verrouillage du menu
- Support de sécurité, crochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance
- Plateforme de pesée amovible en acier inox
- Indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-charge, mise en veille automatique
- Modes d’application : Pesée, pesée en pourcentage, comptage des pièces, pesée de contrôle, pesée d’animaux / pesée dynamique, remplissage, totalisation, formulation, pesée différentielle, détermination de la densité, maintien du pic, ajustement de la pipette, SQC
- Unités de mesure : g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, unité personnalisée 1, unité personnalisée 2, unité personnalisée 3
- Applications : laboratoire de recherche, pharmacie, installation industrielle légère, salle de classe
Informations sur la commande
Des modèles OIML sont disponibles.
Spécification
EN 61010-1, IEC 61010-1 | |
Écran graphique VGA pleine couleur | |
Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable | |
Balance semi-micro | |
80 mm |
Balance analytique | |
±0,1 mg | |
≤3, ≤8 s | |
350 x 230 x 393 mm | |
Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, Adaptateur CA |