Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptateurs élargisseurs avec joints rodés
Adaptateurs élargisseurs de tubulure DURAN™ avec joints rodés
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 01501412
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Col rodé conique et cônes
- En tubulure DURAN™
Spécification
NS 12/21 | |
Adaptateur élargisseur avec col rodé conique et cônes | |
Prise NS 14/23 |
Tubulure DURAN™ | |
1 |