Learn More
EVOS™ XL Core
Système d’exploitation intégré avec logiciel d’imagerie pour la capture / l’enregistrement
Marque:  EVOS™ AMEX1200
Code produit. 11577225
  • 7510.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Caractéristiques
  • EVOS™ xl core
  • Éclairage LED
  • Champ clair et contraste de phase
  • Appareil photo couleur, 3,1 mégapixels
  • Écran haute définition de 12,1 po
  • Disponible avec platine fixe ou mécanique
  • Objectifs (modèle à platine fixe) : 4X, 10X, 20X
  • Objectifs (modèle de platine mécanique) : 4X, 10X, 20X, 40X
  • Système d’exploitation intégré avec logiciel d’imagerie pour la capture / l’enregistrement
Informations sur la commande
Platine mécanique amovible disponible (12-563-352, vendue séparément).
Prestations de service
1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 in 2 048 x 1 536, 3,1 MP couleur
LED
4X, 10X, 20X, 40X
Tourelle à 3 positions
Système d’exploitation intégré avec logiciel d’imagerie pour la capture d’images. Enregistrement avec la souris ou des boutons manuels montés à l’avant.
16 po
21 in
20,1 lb
31,8 po
100/240 V, 50/60 Hz
100/240 V
Platine fixe et objectifs 4x/10x/20x/40x, souris sans fil, adaptateur secteur, guide de démarrage rapide, clé USB avec documentation, écran de condenseur, amovible, platine en verre, housse de protection.
4X, 10X, 20X, 40X
Infinity
LCD
Logiciel d’imagerie
40,6 cm
36,8 cm
9,1 kg
12,5 cm
50/60 Hz