Learn More
Invitrogen™ Support de récipient EVOS™, un flacon Nunc™ ou Corning™ T-75
Les supports de récipient EVOS™ permettent un ajustement parfait de votre lame de microscope, de votre flacon ou de votre boîte de culture cellulaire ou de votre plaque à micropuits sur la platine des systèmes d’imagerie EVOS pour une précision accrue dans l’alignement des échantillons.
Marque: Invitrogen™ AMEPVH072
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce support de récipient-ci assure le maintien en place d’un flacon NuncÖ ou CorningÖ T-75. Il a été conçu pour la platine automatisée du système d’imagerie EVOS FL™ Auto, mais peut également être utilisé avec les systèmes d’imagerie EVOS™ XL ou EVOS™ FL avec un adaptateur de platine (n° de cat. AMEP4691). Ce n’est que l’un des nombreux supports de récipients et platines faciles à changer disponibles pour cette plateforme d’instrument. Avec des échantillons parfaitement logés mais faciles à changer grâce à ces accessoires, l’imagerie des échantillons devient pratique et facile, dans toute une gamme de supports de récipients.Pour plus de choix, consultez le guide EVOS™ sur les supports de récipient et les platines.
Découvrez toute la gamme de systèmes d’imagerie et d’accessoires EVOS™.
Spécification
Support de récipients | |
un flacon Nunc ou Corning T-75 | |
1 each |
EVOS™ | |
Flacon Nunc ou Corning T-75 | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.