Learn More
EVOS™ Olympus 60X Oil Objective, apochromat, coverslip-corrected
Pour les applications exigeantes, en particulier la capture d’images couleur dans la lumière blanche
Marque: EVOS™ AMEP4694
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être utilisé pour visualiser des images avec un autre grossissement
- Objectif avec correction pour lamelles, optimisé pour l’imagerie à travers des lamelles n° 1,5
- Offre des performances optiques depuis la lumière visible jusqu’à la lumière infrarouge
- Répond aux besoins de plusieurs grossissements et caractéristiques optiques
Spécification
Lentille de focalisation | |
Système d’imagerie EVOS™ XL Core, système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL Auto | |
Plan apochromatique | |
1 de chaque |
Olympus™ | |
Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration | |
60X |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.