Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Diffusion
Diffuse la lumière
Marque: EVOS™ AMEPDFS1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permet d’améliorer l’éclairage dans certaines conditions
- En raison des écarts de taille, de couleur et d’épaisseur de l’échantillon, l’utilisation réelle de glissières peut différer des suggestions
- Conçue pour les applications de fond clair avec un grossissement de 2 x ou 4 x pour l’éclairage à champ plat
Un curseur de condensateur de diffusion est fourni avec le système d’imagerie EVOS™ XL.
Spécification
Curseur de condensateur | |
Système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL Auto | |
1 de chaque |
EVOS™ | |
Curseur à diffuseur, curseur à sténopé, curseurs à ménisque |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.