Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Evoke XD
Conçues pour les longues journées passées dans et hors des cabines de camion, des chantiers de construction et des entrepôts. La languette de conception ingénieuse empêche l’humidité et la saleté d’entrer dans la chaussure. Confortables et efficaces avec des semelles de retour d’énergie.
Marque: Emma Safety Footwear MM71756039
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Construction de Nubuck
- Torsion facile GripForce™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Evoke XD | |
Nubuck | |
39 |