Learn More
Liebisch™ Évaporateur avec bain à sec fixe pour 60 échantillons
13645.27€ - 14453.10€
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11940188
|
Liebisch™
67386101 |
130°C |
14453.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10198231
|
Liebisch™
67386201 |
200°C |
13645.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Évaporateur sous flux gazeux multi-vannes• Débit de gaz indépendant sur chaque aiguille
• Régulation PID stabilité ± 0,2°C
• Principe
• Evaporation ou concentration par balayage d'un flux gazeux à la surface du liquide porté à une température légèrement inférieure à son point d'ébullition dans un bain à sec
• Construction
• Bain à sec à portoir aluminium multiposte fixe ou amovible surmonté d'un plateau répartiteur de gaz à aiguilles interchangeables acier inox ou tubes PTFE
• Entrée de gaz unique (φ 3mm, 0,1 bar maxi) avec vis de réglage débit indépendante pour chaque aiguille
• Régulation PID
• Régulateur PID à sonde Pt100 stabilité ± 0,2°C
• Affichage numérique de la température réelle et de consigne
• Rampe de température programmable
• Lampe témoin de mise en chauffe
• Evaporateur à portoir de tubes fixe
• Profondeur d'insertion: 65mm pour tubes fond rond φ 16 x 100mm.
Spécification
450 x 230 x 130 |