Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Evaporating Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass evaporating flask with highly transparent PUR coating
sur devis - 146.28€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
Matériau (revêtement) | PUR |
Quantité | 1 |
Forme | Poire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11923391
|
Lenz Laborglasintrumente™
03044058 |
500 mL |
sur devis
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11933391
|
Lenz Laborglasintrumente™
03044070 |
1 000 ml |
146.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Especially for rotary evaporators
- With center neck and conical joint
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Pear-shaped
- Material: DURAN™
Spécification
Verre Duran | |
PUR | |
Poire |
Évaporateurs rotatifs | |
1 |