Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage d’instruments de mesure portatifs Eutech, 480 mL 111,8 ms/cm KCl
Un étalonnage régulier avec des étalons de précision est recommandé pour l’instrument de mesure
Marque: Thermo Scientific™ 01X211244
28.60 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Un étalonnage régulier avec des étalons de précision est recommandé pour l’instrument de mesure
- Solution d’étalonnage KC 480 mL de 111,8 ms/cm
- Solutions conditionnées en flacons en plastique durable de 480 ml
- Économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Sels inorganiques | |
7447-40-7 | |
Inodore | |
Environ 6-8 à 25°C | |
1 |
111,8 mS / cm KCl | |
Instruments de mesure portatifs Eutech | |
1,0 g/cm³ à 25°C | |
102,4°C | |
Liquide |