Learn More
Thermo Scientific™ Multiparamètre étanche Eutech PTTestr 35
Idéal pour les contrôles rapides et précis du pH dans les piscines et les spas, les aquariums et les cultures hydroponiques, ou partout où des tests de pH fréquents sont nécessaires. Le pHTestr 30 répond aux exigences de nombreuses normes environnementales et méthodes de test ASTM
Marque: Thermo Scientific™ 01X441505
177.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéal pour les contrôles rapides et précis du pH dans les piscines et les spas, les aquariums et les cultures hydroponiques, ou partout où des tests de pH fréquents sont nécessaires. Le pHTestr 30 répond aux exigences de nombreuses normes environnementales et méthodes de test ASTM
- Il n’est pas nécessaire de changer le capteur à chaque fois que vous changez de paramètres – Un testeur mesure cinq paramètres (pH, TDS et température)
- Mesure de la gamme complète de pH jusqu’à 2 décimales.
- Plages de TDS faibles, moyennes et élevées – le testeur mesure l’eau pure !
- Étalonnage du pH jusqu’à 5 points et étalonnage de TDS à 3 points.
- Facteur TDS réglable de 0,40 à 1,00
- Capteur de température logé dans un boîtier unique en forme de dôme pour une réponse ATC et des mesures plus rapides.
- Option ATC / MTC
- Menu déroulant avec commande à quatre boutons pour une navigation facile
- Testeur le plus durable du marché ! Aucun outil nécessaire pour remplacer le capteur.
- Changement de paramètre à une pression : Il suffit d’appuyer sur le bouton pour changer les paramètres.
- Étanche, certifié IP67 – testeur léger qui peut même flotter pour faciliter la récupération.
Spécification
± 0,01 | |
> 150 heures | |
pH - Jusqu’à 5 (auto) | |
Double écran LCD (2,1 x 2,7 cm) | |
pH | |
0 à 999 ppm 1,00 à 10,00 ppt | |
0,0°C à 50,0°C | |
1 ppm / 0,01 ppt | |
ATC / MTC | |
0,1°C/°F | |
200 g |
1 % de la pleine échelle | |
4 piles miniatures alcalines 1,5 V “ A76” | |
Jusqu’à 5 (auto) | |
IP 67 | |
0,00 à 14,00 | |
pH 0,01 | |
PTTEST35 | |
±0,5°C / ±0,9°F | |
32,0 à 120,0°F | |
18,5 x 6,5 x 5 cm |