Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique EUROSTAR 200
Agitateur de laboratoire extrêmement puissant pour des applications à haute viscosité et le mélange intensif de quantités allant jusqu’à 100 litres (H2O).
4055.00€
Spécification
Vitesse | 6 à 2 000 tr/min |
---|---|
Capacité | 100 L |
Affichage | LED à 7 segments |
Puissance | 130 W |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13410577
|
IKA™
0003990000 |
UE |
4055.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Réglage automatique de la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
Spécification
6 à 2 000 tr/min | |
LED à 7 segments | |
50/60 Hz | |
5°C à 40°C |
100 L | |
130 W | |
EUROSTAR 200 Digital |