Learn More
IKA™ Agitateur à grande vitesse EUROSTAR 20
GREENER_CHOICE
Agitateur de laboratoire haute vitesse conçu avec un contrôleur sans fil amovible et un écran TFT numérique.
Marque:  IKA™ 0025001314
2478.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15411493
  • 3410.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réglage automatique de la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses comprise entre 0/150 et 6 000 tr/min. L’agitateur est équipé d’une interface RS 232 et d’une interface USB permettant de contrôler et de documenter tous les paramètres, ainsi que de mettre à jour le micrologiciel actuel. L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité. L’arbre d’agitation de précision inclus mesure 280 mm de long et a une profondeur d’immersion maximale de 220 mm.
  • Affichage TFT multilingue
  • Fonctions programmables
  • Mesure de température intégrée
  • Fonctionnement par intervalles
  • Fonction de minuteur
  • Circuit de sécurité réglable
  • Fonction verrouillée
  • Vitesse réglable à l’infini
  • Axes d’agitateur à pousser
  • Protection anti-surcharge
  • Fonctionnement en surcharge à court terme
  • Boîtier fin
  • Fonctionnement silencieux
  • Affichage des codes d’erreur
  • Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
Spécification
Spécification
0/150 à 6 000 tr/min
TFT
176 W
230 x 86 x 325 mm
50/60 Hz
Revêtement en fonte d’aluminium, polymère thermoplastique
-10°C à +350°C
20 L
230 V
16 mm
220 mm
Type EU
CC sans balais
0,2 Nm