Learn More
IKA™ Agitateur vertical EUROSTAR 100 Control
Utilisez ce mélangeur de laboratoire puissant pour de nombreuses applications. L’agitateur vertical IKA™ EUROSTAR 100 Control ajuste la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur.
3060.00€ - 3930.00€
Spécification
Vitesse | 30 à 1 300 tr/min |
---|---|
Capacité | 100 L |
Tension | 230 V |
Puissance | 186 W |
Largeur (métrique) | 86 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13400577
|
IKA™
0004028500 |
H x l x Diamètre : 267 x 86 x 230 mm | EUROSTAR 100 Control |
3930.00€
1 pièce |
N/A | ||||
13490567
|
IKA™
0004238100 |
H x l x dia. :248 x 86 x 208 mm | EUROSTAR 100 numérique |
3060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Équipé d’une interface RS 232 et USB pour contrôler et enregistrer tous les paramètres
- L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage TFT multilingue
- Fonctions programmables
- Mesure de température intégrée
- Fonctionnement par intervalles
- Fonction inverse
- Fonction du minuteur
- Circuit de sécurité réglable
- Fonction verrouillée
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
- Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
Spécification
30 à 1 300 tr/min | |
230 V | |
86 mm | |
50/60 Hz | |
5°C à 40°C | |
70 000 mPas |
100 L | |
186 W | |
230 V, 50/60 Hz, 186 W | |
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique | |
100 Ncm |